Få mere at vide
3-diethylamino-1-propyn, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388685
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388685 5 g 5g
11398685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12237.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4079-68-9 | C7H13N | 111.188 g/mol
3-diethylamino-1-propyn bruges som funktionelt udjævningsmiddel, blegemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-diethylamino-1-propyn bruges som funktionelt udjævningsmiddel, blegemiddel.
Opløselighed
Opløselig i syre. Uopløseligt i vand.
Noter
Inkompatibel med varme, lys, kuldioxid, tungmetalpulver. Luft& Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4079-68-9
Molekylær formel C7H13N
Molekylvægt (g/mol) 111.188
MDL nummer MFCD00039881
InChI nøgle JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl
PubChem CID 20010
IUPAC navn N,N-diethylprop-2-yn-1-amin
SMIL CCN(CC)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Diethylamino-1-propyne
Tæthed 0.804
Kogepunkt 119°C to 120°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel (CH3CH2)2NCH2C≡CH
Brydningsindeks 1.4305
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1098468
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acid. Insoluble in water.
Formel vægt 111.19
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.