Få mere at vide
3-Diethylamino-1-propylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876500
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15876500 1 L
1 options
Artikelnummer. 15876500 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8141001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-78-9
Grad Research
Molekylær formel H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Tekniske data
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 0.82 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 168°C to 171°C
MDL nummer MFCD00008218
Mængde 1 L
Synonym 3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Diethylamino-1-propylamine