Få mere at vide
3-Diethylamino-1,2-propanediol, 97%
Artikelnummer. 11392107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392107 100 g 100g
11382107 25 g 25g
11302117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07943.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-56-7 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-56-7
Molekylær formel C7H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.218
MDL nummer MFCD00004716
InChI nøgle LTACQVCHVAUOKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylamino-1,2-propanediol, 3-diethylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propan-1,2-diol, ksc496i7r, ltacqvchvauokn-uhfffaoysa, n,n-diethyl-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 79074
IUPAC navn 3-(diethylamino)propan-1,2-diol
SMIL CCN(CC)CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Diethylamino-1,2-propanediol
Tæthed 0.97
Kogepunkt 233°C to 235°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.4602
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1737402
Formel vægt 147.22
Procent renhed 97%