missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Diethoxyphosphoryloxy-7,11,15-trimethyl-hexadecatetra-2,6,10,14-enoic Acid, Ethyl Ester, (Mixture of Isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E,6E,10E)-3-Diethoxyphosphoryloxy-7,11,15-trimethyl-hexade |
| CAS | 887354-51-0 |
| Molekylær formel | C25 H43 O6 P |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H43O6P/c1-8-28-25(26)20-24(31-32(27,29-9-2)30-10-3)19-13-18-23(7)17-12-16-22(6)15-11-14-21(4)5/h14,16,18,20H,8-13,15,17,19H2,1-7H3/b22-16+,23-18+,24-20+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C(/CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\OP(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (2E,6E,10E)-3-diethoxyphosphoryloxy-7,11,15-trimethylhexadeca-2,6,10,14-tetraenoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.58 |
| Formel vægt | 470.2797 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?