Få mere at vide
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one, 98%
Artikelnummer. 11976721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976721 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11976721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 165534-43-0 | C11H14N3O5P | 299.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1, 2, 3-benzotriazin-4(3H)-one
CAS 165534-43-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73.0°C to 77.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C11H14N3O5P
Mængde 5 g
Synonym depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
InChI nøgle AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
IUPAC navn diethyl (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 299.23
PubChem CID 4293995
Formel vægt 299.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.