Få mere at vide
3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one, 98%
Artikelnummer. 11485840
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485840 25 g 25g
11475840 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26481.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 165534-43-0 | C11H14N3O5P | 299,223 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165534-43-0
Molekylær formel C11H14N3O5P
Molekylvægt (g/mol) 299.223
MDL nummer MFCD01236967
InChI nøgle AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
PubChem CID 4293995
IUPAC navn diethyl (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)phosphat
SMIL CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Smeltepunkt 71 °C til 76 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 299.22
Procent renhed 98%