Få mere at vide
3-(Dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidin, TRC
Artikelnummer. 30180313
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180313 50 mg
30180069 10 mg
30180184 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD66695550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52836-31-4
Molekylær formel C8 H13 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 226.1
Synonym Oxazolidine, 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyl- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(2,2,5-trimethyl-3-oxazolidinyl)ethanone, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)-1,3-oxazolidine, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)oxazolidine, R 29148
IUPAC navn 2,2-dichlor-1-(2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidin-3-yl)ethanon
SMIL CC1CN(C(=O)C(Cl)Cl)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13Cl2NO2/c1-5-4-11(7(12)6(9)10)8(2,3)13-5/h5-6H,4H2,1-3H3
Formel vægt 225.0323