missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine, TRC

Artikelnummer. 30180069
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180069 10 mg
30180184 100 mg
30180313 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD66695510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52836-31-4
Molekylær formel C8 H13 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 226.1
Synonym Oxazolidine, 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyl- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(2,2,5-trimethyl-3-oxazolidinyl)ethanone, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)-1,3-oxazolidine, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)oxazolidine, R 29148
IUPAC navn 2,2-dichloro-1-(2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidin-3-yl)ethanone
SMIL CC1CN(C(=O)C(Cl)Cl)C(C)(C)O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13Cl2NO2/c1-5-4-11(7(12)6(9)10)8(2,3)13-5/h5-6H,4H2,1-3H3
Formel vægt 225.0323
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.