Få mere at vide
3-(Dibutylamino)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Dibutylamino)-1-propanol |
| CAS | 2050-51-3 |
| Molekylær formel | C11 H25 N O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25NO/c1-3-5-8-12(9-6-4-2)10-7-11-13/h13H,3-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCN(CCCC)CCCO |
| IUPAC navn | 3-(dibutylamino)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.32 |
| Formel vægt | 187.1936 |