Få mere at vide
3-(Di-n-butylamino)-1-propyne, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11373026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373026 5 g 5g
11363026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10844.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6336-58-9
Molekylær formel C11H21N
Molekylvægt (g/mol) 167.296
MDL nummer MFCD00041673
InChI nøgle XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dibutylamino-1-propyne, dibutylprop-2-ynylamine, dibutylpropargylamine, 3-dibutylaminopropyne, n,n-dibutylpropargylamine, di-n-butyl propargyl amine, acmc-209nf4, di-n-butylamino-1-propyne, n,n-dibutyl-2-propynylamine
PubChem CID 138732
IUPAC navn N-butyl-N-prop-2-ynylbutan-1-amine
SMIL CCCCN(CCCC)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Di-n-butylamino)-1-propyne
Kogepunkt 87°C to 89°C (19 mmHg)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.44
Mængde 5 g
Beilstein 1752173
Formel vægt 167.3
Procent renhed 98%