Få mere at vide
3-Desmorpholinyl-3-hydroxyethylamino Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30367787
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30367787 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30367787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD296835100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-((3-((4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)propyl)amino)ethanol
CAS 847949-56-8
Molekylær formel C20 H22 Cl F N4 O3
Mængde 100 mg
Synonym 3-Desmorpholinyl-3-hydroxyethylamino Gefitinib, Ethanol, 2-[[3-[[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]propyl]amino]-, 2-[[3-[[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]propyl]amino]ethanol, 2-[[3-[[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxy]propyl]amino]ethanol
InChI formel InChI=1S/C20H22ClFN4O3/c1-28-18-11-17-14(10-19(18)29-8-2-5-23-6-7-27)20(25-12-24-17)26-13-3-4-16(22)15(21)9-13/h3-4,9-12,23,27H,2,5-8H2,1H3,(H,24,25,26)
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCNCCO
IUPAC navn 2-[3-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypropylamino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 420.865
Formel vægt 420.136