Få mere at vide
3-Desmethyl Sulfentrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfentrazone-desmethyl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8Cl2F2N4O3S/c1-22(20,21)16-7-3-8(6(12)2-5(7)11)18-10(19)17(4-15-18)9(13)14/h2-4,9,16H,1H3 |
| Formel vægt | 371.9662 |