Få mere at vide
3-Desmethoxy-3-bromo Trimethoprim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 16285-82-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H15 Br N4 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-10-5-7(4-9(14)11(10)20-2)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18) |
| SMIL | COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(Br)c1OC |
| IUPAC navn | 5-[(3-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.19 |
| Vis mere |