missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Desethenyl-3-methyl Cefixime (Cefixime EP Impurity E), TRC

Artikelnummer. 30365167
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365167 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28906510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefixime EP Impurity E
CAS 72701-01-0
Molekylær formel C15 H15 N5 O7 S2
Mængde 10 mg
Synonym Cefixime Imp. E (EP), (6R,7R)-7-[((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H15N5O7S2/c1-5-3-28-13-9(12(24)20(13)10(5)14(25)26)18-11(23)8(19-27-2-7(21)22)6-4-29-15(16)17-6/h4,9,13H,2-3H2,1H3,(H2,16,17)(H,18,23)(H,21,22)(H,25,26)/b19-8-/t9-,13-/m1/s1
SMIL CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OCC(=O)O)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 441.4389
Formel vægt 441.0413
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.