missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Descyano Fludioxonil 3-Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30358204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358204 50 mg
30357828 250 mg
30365292 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28977150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1582788-89-3
Molekylær formel C12 H7 F2 N O4
Molekylvægt (g/mol) 267.19
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-, 4-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
IUPAC navn 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1c[nH]cc1c2cccc3OC(F)(F)Oc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fludioxonil-carboxylic acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7F2NO4/c13-12(14)18-9-3-1-2-6(10(9)19-12)7-4-15-5-8(7)11(16)17/h1-5,15H,(H,16,17)
Formel vægt 267.0343
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.