Få mere at vide
3-Descyano Febuxostat Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Descyano Febuxostat Ethyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3S/c1-5-20-17(19)15-12(4)18-16(22-15)13-6-8-14(9-7-13)21-10-11(2)3/h6-9,11H,5,10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 319.1242 |