Få mere at vide
3-Descyano-3-((hydroxyimino)methyl) Febuxostat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Descyano-3-((hydroxyimino)methyl) Febuxostat |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-9(2)8-22-13-5-4-11(6-12(13)7-17-21)15-18-10(3)14(23-15)16(19)20/h4-7,9,21H,8H2,1-3H3,(H,19,20)/b17-7+ |
| Formel vægt | 334.0987 |