Få mere at vide
3-Descyano-3-formyl Febuxostat, TRC
Artikelnummer. 30012511
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012511 50 mg
30005328 250 mg
30003666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30012511 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28814550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144060-62-8
Molekylær formel C16 H17 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 319.38
Synonym Febuxostat Impurity 8
IUPAC navn 2-[3-formyl-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC(C)COc1ccc(cc1C=O)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-[3-formyl-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-18)15-17-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formel vægt 319.0878