Få mere at vide
3-Descyano-3-ethoxycarbonyl Febuxostat, TRC
Artikelnummer. 30240576
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30240576 2.5 mg 2.5mg
30180329 10 mg -
30180340 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2880652.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2476465-11-7
Molekylær formel C18 H21 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 363.428
Synonym 2-(3-(Ethoxycarbonyl)-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid
IUPAC navn 2-[3-ethoxycarbonyl-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CCOC(=O)c1cc(ccc1OCC(C)C)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Descyano-3-ethoxycarbonyl Febuxostat
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO5S/c1-5-23-18(22)13-8-12(6-7-14(13)24-9-10(2)3)16-19-11(4)15(25-16)17(20)21/h6-8,10H,5,9H2,1-4H3,(H,20,21)
Formel vægt 363.114
Procent renhed >95%