missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Deschloro-4-methyl-Chlorantraniliprole, TRC

Artikelnummer. 30354464
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354464 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22157010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Deschloro-4-methyl-Chlorantraniliprole
CAS 500007-36-3
Molekylær formel C18 H15 Br Cl N5 O2
Mængde 10 mg
Synonym 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-(2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C18H15BrClN5O2/c1-10-5-3-6-11(17(26)21-2)15(10)23-18(27)13-9-14(19)24-25(13)16-12(20)7-4-8-22-16/h3-9H,1-2H3,(H,21,26)(H,23,27)
SMIL CNC(=O)c1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl
IUPAC navn 5-bromo-2-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]pyrazole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 448.701
Formel vægt 447.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.