Få mere at vide
3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30005836
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005836 100 mg
17922535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289540100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1603814-04-5
Molekylær formel C22 H24 Cl F N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 446.9
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
IUPAC navn N-(4-chlor-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amin
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
Formel vægt 446.1521
Procent renhed >95%