Få mere at vide
3-Deschloro-4-chloro Bupropion Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 275.0844 |