Få mere at vide
3-Deschloro-3-bromo Bupropion Hydcrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BrNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 319.0339 |