Få mere at vide
3-Deschloro-3,4-difluor Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30012287
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30012287 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30012287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD293125500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib
CAS 184475-50-1
Molekylær formel C22 H24 F2 N4 O3
Mængde 500 mg
Synonym 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib;
InChI formel InChI=1S/C22H24F2N4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC navn N-(3,4-difluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-mormolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 430.448
Formel vægt 430.182