Få mere at vide
3-Deschloro-2-chloro Bupropion Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deschloro-2-Chloro Bupropion HCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-7-5-6-8-11(10)14;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 275.0844 |