Få mere at vide
3-Descarboxy Olsalazine, TRC
Artikelnummer. 30352769
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30352769 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30352769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD221575500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-[(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzoic Acid
CAS 259151-72-9
Molekylær formel C13 H10 N2 O4
Mængde 500 mg
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]-, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(4-hydroxyphenyl)azo]- (9CI), 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzoic acid, 2-Hydroxy-5-[(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzoic acid, 3-Decarboxyolsalazine, 3-Descarboxy olsalazine, Olsalazine Sodium Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-4-1-8(2-5-10)14-15-9-3-6-12(17)11(7-9)13(18)19/h1-7,16-17H,(H,18,19)
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(O)cc2
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl] benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Formel vægt 258.0641