Få mere at vide
3-Desacetyl cefotaxime lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5aR,6R)-6-[[(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-5a,6-dihydro-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazine-1,7(4H)-dione |
| CAS | 66340-33-8 |
| Molekylær formel | C14 H13 N5 O5 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-α-(methoxyimino)-N-(1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl)-, [5aR-[5aα,6β(Z)]]- (9CI), 3H,7H-Azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazine, 4-thiazoleacetamide deriv., Ceftriaxone Sodium Imp. B, Cefotaxime Sodium Imp. E (EP), (5aR,6R)-6-[[(2Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-5a,6-dihydro-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazine-1,7(4H)-dione, Deacetylcefotaxime lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O5S2/c1-23-18-7(6-4-26-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9-5(2-24-13(9)22)3-25-12(8)19/h4,8,12H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1 |
| SMIL | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC3=C(N2C1=O)C(=O)OC3)\c4csc(N)n4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.41 |
| Formel vægt | 395.0358 |