Få mere at vide
3-Des(2-methoxyethyl) 3-(1-Methylethyl) Ester Nimodipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O6/c1-11(2)28-20(24)17-13(5)22-14(6)18(21(25)29-12(3)4)19(17)15-8-7-9-16(10-15)23(26)27/h7-12,19,22H,1-6H3 |
| Formel vægt | 402.1791 |
| Procent renhed | >95% |