Få mere at vide
3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30349817
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349817 5 mg
30355869 50 mg
30351675 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30349817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2889655MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251451-31-7
Molekylær formel C14 H14 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 274.27
IUPAC navn 2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Acetic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(18)5-9-6-15-12-2-1-8(4-11(9)12)3-10-7-20-14(19)16-10/h1-2,4,6,10,15H,3,5,7H2,(H,16,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Formel vægt 274.0954