Få mere at vide
3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Acetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1391052-71-3 |
| Molekylær formel | C15H16N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-[[(4S)-2-Oxo-4-oxazolidinyl]methyl]-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O4/c1-20-14(18)6-10-7-16-13-3-2-9(5-12(10)13)4-11-8-21-15(19)17-11/h2-3,5,7,11,16H,4,6,8H2,1H3,(H,17,19)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | C(C(OC)=O)C=1C=2C(NC1)=CC=C(C[C@H]3COC(=O)N3)C2 |
| IUPAC navn | methyl (S)-2-(5-((2-oxooxazolidin-4-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.3 |
| Formel vægt | 288.11 |