Få mere at vide
3-Des(1-ethylpropoxy)-3-(1-methylpropoxy) Oseltamivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Des(1-ethylpropoxy)-3-(1-methylpropoxy) Oseltamivir |
| CAS | 1052063-37-2 |
| Molekylær formel | C15 H26 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-methylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-sec-butoxy-cyclohexene-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N2O4/c1-5-9(3)21-13-8-11(15(19)20-6-2)7-12(16)14(13)17-10(4)18/h8-9,12-14H,5-7,16H2,1-4H3,(H,17,18)/t9?,12-,13+,14+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(C)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1 |
| IUPAC navn | ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-butan-2-yloxycyclohexene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.38 |
| Formel vægt | 298.1893 |