Få mere at vide
3-Deoxyyunaconitine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxyyunaconitine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H49NO10/c1-8-36-17-32(18-40-3)14-13-23(42-5)35-22-15-33(39)24(43-6)16-34(46-19(2)37,26(29(35)36)27(44-7)28(32)35)25(22)30(33)45-31(38)20-9-11-21(41-4)12-10-20/h9-12,22-30,39H,8,13-18H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29?,30-,32+,33+,34-,35+/m1/s1 |
| Formel vægt | 643.3356 |