missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Deoxyyunaconitine, TRC

Artikelnummer. 30354718
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354718 10 mg
30361625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28182010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79592-91-9
Molekylær formel C35 H49 N O10
Molekylvægt (g/mol) 643.76
Synonym (1α,6α,14α,16β)-20-Ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-8,13,14-triol 8-Acetate 14-(4-methoxybenzoate)
SMIL CCN1C[C@]2(COC)CC[C@H](OC)[C@@]34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@H](C[C@](OC(=O)C)([C@H]([C@H](OC)[C@H]23)C14)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccc(OC)cc7)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Deoxyyunaconitine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C35H49NO10/c1-8-36-17-32(18-40-3)14-13-23(42-5)35-22-15-33(39)24(43-6)16-34(46-19(2)37,26(29(35)36)27(44-7)28(32)35)25(22)30(33)45-31(38)20-9-11-21(41-4)12-10-20/h9-12,22-30,39H,8,13-18H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29?,30-,32+,33+,34-,35+/m1/s1
Formel vægt 643.3356
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.