Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3'-deoxyuridin
Artikelnummer. 15446959
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446959 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 15446959 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65531.MB
CAS: 7057-27-4 | C9H12N2O5 | 228.204 g/mol
Et potentielt anti-cancer og anti-viralt middel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Deoxyuridine
CAS 7057-27-4
Farve Hvid
Molekylær formel C9H12N2O5
MDL nummer MFCD00079153
Mængde 25 mg
Synonym 3'-deoxyuridine, uridine, 3'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 3-deoxyuridine, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, uridine, 3/'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, methanol eller vand; Også opløseligt i dichloromethan /n
InChI nøgle QOXJRLADYHZRGC-SHYZEUOFSA-N
SMIL C1C(OC(C1O)N2C=CC(=O)NC2=O)CO
IUPAC navn 1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 228.204
PubChem CID 145984
Formel vægt 228.21
Fysisk form Pulver