Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3'-deoxythymidin
Artikelnummer. 15417069
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417069 500 mg 500mg
15407069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417069 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65765.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 3416-05-5 | C10H14N2O4 | 226,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3416-05-5
Molekylær formel C10H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00010570
InChI nøgle XKKCQTLDIPIRQD-JGVFFNPUSA-N
Synonym 3'-deoxythymidine, 2',3'-dideoxythymidine, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dideoxythymidine, thymidine, 3'-deoxy, desoxythymidin, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, ddt & gm-csf
PubChem CID 65119
IUPAC navn 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Deoxythymidine
Smeltepunkt 155 °C til 156 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 500 mg
Beilstein 21884
Formel vægt 226.23
Fysisk form Pulver