Få mere at vide
3'-Deoxyinosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Deoxyinosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-5-1-6(16)10(18-5)14-4-13-7-8(14)11-3-12-9(7)17/h3-6,10,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,10+/m0/s1 |
| Formel vægt | 252.0859 |
| Procent renhed | >95% |