Få mere at vide
3’-Deoxyguanosine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3’-Deoxyguanosine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-10-13-7-6(8(18)14-10)12-3-15(7)9-5(17)1-4(2-16)19-9/h3-5,9,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,9+/m0/s1 |
| Formel vægt | 267.1 |