Få mere at vide
3-Deoxyglucosone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxyglucosone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6+/m0/s1 |
| Formel vægt | 162.0528 |
| Procent renhed | >95% |