missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Deoxygalactosone (>90%), TRC

Artikelnummer. 30134241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134241 50 mg
30136626 5 mg
30004156 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23710050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4134-97-8
Molekylær formel C6 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Synonym D-threo-Hexos-2-ulose, 3-deoxy-, D-threo-Hexosulose, 3-deoxy- (6CI,7CI,8CI), 3-Deoxy-D-threo-hexos-2-ulose, 3-Deoxy-D-galactosone, 3-Deoxygalactosone, (4R,5R)-4,5,6-Trihydroxy-2-oxohexanal
IUPAC navn (4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-oxohexanal
SMIL [C@@H](CC(C=O)=O)([C@@H](CO)O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Deoxy-galactosone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6-/m1/s1
Formel vægt 162.0528
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.