Få mere at vide
3'-Deoxyadenosine 5’-Triphosphate Triethylamine Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Deoxyadenosine 5'-Triphosphate Tetra-triethylamine |
| Molekylær formel | C10 H16 N5 O12 P3 . 4 C6 H15 N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O12P3.4C6H15N/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;4*1-4-7(5-2)6-3/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);4*4-6H2,1-3H3/t5-,6+,10+;;;;/m0..../s1 |
| Formel vægt | 895.483 |