Få mere at vide
3-deoxy-D-glucoson, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497489
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497489 5 mg 5mg
15407499 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66223.#0
Request Bulk or Custom Format
Anvendes hyppigt som reference til analyse og påvisning af glukose-nedbrydningsprodukter og glykoseringsmidler. Bruges også til tværbindingsundersøgelser, da det let reagerer med proteinaminogrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Anvendes hyppigt som reference til analyse og påvisning af glukose-nedbrydningsprodukter og glykoseringsmidler
  • Bruges også til tværbindingsundersøgelser, da det let reagerer med proteinaminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4084-27-9
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.141
MDL nummer MFCD01723101
InChI nøgle ZGCHLOWZNKRZSN-NTSWFWBYSA-N
Synonym 3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-glucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexos-2-ulose, d-3-deoxyglucosone, 3-deoxy-d-erythro-hexosulose, 3-deoxy-d-fructose, ccris 4272, 3-deoxy-2-ketoglucose, d-erythro-hexos-2-ulose, 3-deoxy, unii-exv5374vey
PubChem CID 114839
ChEBI CHEBI:60777
IUPAC navn (4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-oxohexanal
SMIL C(C(C(CO)O)O)C(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Deoxy-D-glucosone
Farve Gul
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol or hot ethanol.
Formel vægt 162.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof