missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Deoxy-D-fructose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-D-fructose |
| CAS | 6196-57-2 |
| Molekylær formel | C6H12O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | D-erythro-2-Hexulose, 3-deoxy- (9CI), D-erythro-Hexulose, 3-deoxy- (7CI,8CI), 3-Deoxy-D-fructose, 3-Deoxy-D-erythro-2-hexulose, (4S,5R)-1,4,5,6-Tetrahydroxyhexan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h5-8,10-11H,1-3H2/t5-,6+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC(=O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?