missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt |
| CAS | 79580-64-6 |
| Molekylær formel | C12H24CaO12 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NSC 71039, 3-Deoxy-D-arabino-hexonic Acid Calcium Salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H12O6.Ca/c2*7-2-5(10)3(8)1-4(9)6(11)12;/h2*3-5,7-10H,1-2H2,(H,11,12);/t2*3-,4-,5+;/m00./s1 |
| SMIL | OC[C@H]([C@H](C[C@H](O)C(O)=O)O)O.OC[C@H]([C@H](C[C@H](O)C(O)=O)O)O.[Ca] |
| IUPAC navn | and (2S,4S,5R)-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanoic acid calcium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.39 |
| Formel vægt | 400.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?