Få mere at vide
3'-Deoxy-3'-fluorothymidine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Deoxy-3'-fluorothymidine-d3 |
| CAS | 1346523-18-9 |
| Molekylær formel | C10H10D3FN2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(3'-Deoxy-3'-fluoro-β-D-pentofuranosyl)thymine-d3, 3'-Fluoro-3'- deoxythymidine-d3, 3'-Fluorodeoxythymidine-d3, 3'-Fluorothymidine-d3, Alovudine-d3, CL 184824-d3, FLT-d3, MIV 310-d3, NSC 140025-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | O=C1C(C([2H])([2H])[2H])=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.24 |