Få mere at vide
3'-Deoxy-3'-fluor thymidin, TRC
Artikelnummer. 30361821
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361821 50 mg
30359239 250 mg
30357911 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23547550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25526-93-6
Molekylær formel C10H13FN2O4
Molekylvægt (g/mol) 244.22
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Deoxy-3'-fluoro Thymidine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1