missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose (10% w/w in H2O), TRC

Artikelnummer. 30351132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351132 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2351705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose
CAS 14537-01-0
Molekylær formel C5H9FO4
Mængde 5 mg
Synonym 3-Fluoro-3-Deoxy-D-Xylofuranose
InChI formel InChI=1S/C5H9FO4/c6-3-2(1-7)10-5(9)4(3)8/h2-5,7-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
SMIL OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H]1F
IUPAC navn (3S,4R,5R)-4-fluoro-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 152.12
Formel vægt 152.0485
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.