Få mere at vide
3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose (10% w/w in H2O), TRC
Artikelnummer. 30360589
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30360589 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30360589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23517050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Deoxy-3-fluoro-D-xylose
CAS 14537-01-0
Molekylær formel C5H9FO4
Mængde 50 mg
Synonym 3-Fluoro-3-Deoxy-D-Xylofuranose
InChI formel InChI=1S/C5H9FO4/c6-3-2(1-7)10-5(9)4(3)8/h2-5,7-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
SMIL OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H]1F
IUPAC navn (3S,4R,5R)-4-fluoro-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 152.12
Formel vægt 152.0485
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10 %