Få mere at vide
3-Deoxy-3-fluoro-D-mannose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-3-fluoro-D-mannose |
| CAS | 87764-46-3 |
| Molekylær formel | C6 H11 F O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | D-Mannose, 3-deoxy-3-fluoro-, 3-Deoxy-3-fluoro-D-mannose, 3-Deoxy-3-fluoro-D-mannopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](F)[C@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-3-fluoro-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.15 |
| Formel vægt | 182.0591 |