Få mere at vide
3-Deoxy-3-fluoro-D-mannose, TRC
Artikelnummer. 30362438
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30362438 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30362438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2352002MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Deoxy-3-fluoro-D-mannose
CAS 87764-46-3
Molekylær formel C6 H11 F O5
Mængde 2 mg
Synonym D-Mannose, 3-deoxy-3-fluoro-, 3-Deoxy-3-fluoro-D-mannose, 3-Deoxy-3-fluoro-D-mannopyranose
InChI formel InChI=1S/C6H11FO5/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](F)[C@H](O)C=O
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-3-fluoro-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 182.15
Formel vægt 182.0591