missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucose-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucose-1-13C |
| CAS | 478518-97-7 |
| Molekylær formel | C513CH11FO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Fluorodeoxyglucose-1-13C, 3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose-1-13C |
| SMIL | OC[C@H]1O[13C](O)[C@H](O)[C@@H](F)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?